Triméthylaluminium 1.0 M dans l'heptane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
189278000.EA 525 EUR InStock
189278000. 189271000.
Triméthylaluminium 1.0 M dans l'heptane, AcroSeal®
Triméthylaluminium
Formule: C₃H₉Al
MW: 72,09 g/mol
Densité: 0,688 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008252
Numéro CAS: 75-24-1
EINECS: 200-853-0
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration Complexometric 9.5 to 10.5 % w/w (on Al basis)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité