2-Bromo-6-méthoxynaphtalène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
190560050 190560250
ACRO190560050EA 32.5 EUR InStock
ACRO190560050 ACRO190560250
2-Bromo-6-méthoxynaphtalène 98%
2-Bromo-6-méthoxynaphtalène
Formule: C₁₁H₉BrO
Point de fusion: 105…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004062
Numéro CAS: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 111 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité