Chlorure de benzylammonium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzylamine hydrochloride
200540050 200541000
ACRO200540050EA 20.1 EUR InStock
ACRO200540050 ACRO200541000
Chlorure de benzylammonium 99%
Chlorure de benzylammonium
Formule: C₇H₁₀ClN
MW: 143,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012852
Numéro CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 259 to 264 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité