Fluorure de tétrabutylammonium 1 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tétrabutylammonium fluorureTétrabutylamine fluorure
ACRO201950050EA 30.9 EUR InStock
ACRO201950050 ACRO201951000 ACRO201955000 ACRO201950025
Fluorure de tétrabutylammonium 1 M dans le THF
Fluorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆FN
MW: 261,47 g/mol
Densité: 0,887 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011747
Numéro CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité