2-Hydroxyiminopropiophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxyiminopropiophenone, 2-Isonitrosopropiophenone, 1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 1-Phenyl-1,2-propanedione 2-Oxime
205020250 205020100
205020250.EA 62.1 EUR InStock
205020250. 205020100.
2-Hydroxyiminopropiophénone 99%
2-Hydroxyiminopropiophénone
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002115
Numéro CAS: 119-51-7
EINECS: 204-329-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité