Salicylaldéhyde-oxime 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
207400250 207401000 207405000
207400250.EA 44.9 EUR InStock
207400250. 207401000. 207405000.
Salicylaldéhyde-oxime 98%
Salicylaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002120
Numéro CAS: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité