Ethanolamine chlorhydrate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
217042500 217040010
ACRO217042500EA 65.7 EUR InStock
ACRO217042500 ACRO217040010
Ethanolamine chlorhydrate 99+%
Ethanolamine chlorhydrate
Formule: C₂H₈ClNO
MW: 97,54 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012892
Numéro CAS: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystals and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité