2-Chlorophénéthylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO222840100EA 152 EUR InStock
ACRO222840100
2-Chlorophénéthylamine 97%
2-Chlorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (15 mmHg)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008185
Numéro CAS: 13078-80-3
EINECS: 235-982-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité