Paraldéhyde 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO275080100EA 496 EUR InStock
ACRO275080100 ACRO275080010 ACRO275080025
Paraldéhyde 99.5%
Paraldéhyde
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 12 °C
Densité: 0,99 g/cm³
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036208
Numéro CAS: 123-63-7
ONU: 1264
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4035 to 1.4055 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.3 % (titr.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité