3-Méthoxyphénéthylamine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
302610050 302610250
ACRO302610050EA 78.4 EUR InStock
ACRO302610050 ACRO302610250
3-Méthoxyphénéthylamine 98+%
3-Méthoxyphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 118…119 °C (6 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008187
Numéro CAS: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité