3-Chlorophénéthylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
342160050 342160250
ACRO342160050EA 56.7 EUR InStock
ACRO342160050 ACRO342160250
3-Chlorophénéthylamine 98%
3-Chlorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Point d'ébullition: 111…113 °C (12 mmHg)
Point d'éclair: >109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047957
Numéro CAS: 13078-79-0
EINECS: 235-982-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité