4-Fluorophénéthylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
350950050 350950250 350950500
ACRO350950050EA 29.7 EUR InStock
ACRO350950050 ACRO350950250 ACRO350950500
4-Fluorophénéthylamine 99%
4-Fluorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C (.1 mmHg)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134208
Numéro CAS: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité