2-Méthylphénéthylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(o-Tolyl)ethylamine
351100010 351100050
ACRO351100010EA 40 EUR InStock
ACRO351100010 ACRO351100050
2-Méthylphénéthylamine 97%
2-Méthylphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310827
Numéro CAS: 55755-16-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité