3-Méthylphénéthylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
351110010 351110050
ACRO351110010EA 30.9 EUR InStock
ACRO351110010 ACRO351110050
3-Méthylphénéthylamine 98%
3-Méthylphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310828
Numéro CAS: 55755-17-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité