Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[b]thiophene-2-boronic acid 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO358910050EA 95.1 EUR InStock
ACRO358910050 ACRO358910250
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid 98%
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid


Formule: C₈H₇BO₂S
MW: 178,02 g/mol
Point de fusion: 236…237 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075674
Numéro CAS: 98437-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité