(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
368410010 368410050
ACRO368410010EA 46.3 EUR InStock
ACRO368410010 ACRO368410050
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formule: C₁₄H₁₅NO
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074959
Numéro CAS: 23364-44-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité