Triéthylaluminium 1.3 mol/l dans l'heptane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
377291000 377298000
377291000.EA 114 EUR InStock
377291000. 377298000.
Triéthylaluminium 1.3 mol/l dans l'heptane, AcroSeal®
Triéthylaluminium
Formule: C₆H₁₅Al
Point de fusion: –93 °C
Numéro MDL: MFCD00009015
Numéro CAS: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
ONU: 3394
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 19.5 to 20.5 wt % (on Al basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité