Triéthylaluminium 0.6 M dans l'heptane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Triethylaluminum
381171000 381178000
381171000.EA 92.9 EUR InStock
381171000. 381178000.
Triéthylaluminium 0.6 M dans l'heptane, AcroSeal®
Triéthylaluminium
Formule: C₆H₁₅Al
MW: 114,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009015
Numéro CAS: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 9.5 to 10.5 wt % (on Al basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité