3-Aminobenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: alpha-Amino-m-toluidine, 3-(Aminomethyl)aniline
391440250 391440050
ACRO391440250EA 181 EUR InStock
ACRO391440250 ACRO391440050
3-Aminobenzylamine 97%
3-Aminobenzylamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point de fusion: 36…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078355
Numéro CAS: 4403-70-7
EINECS: 412-230-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité