Acide 2-aminobenzenesulfonique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
400640250 400641000 400645000
ACRO400640250EA 26.3 EUR InStock
ACRO400640250 ACRO400641000 ACRO400645000
Acide 2-aminobenzenesulfonique 95%
2-Aminobenzenesulphonic acid
Formule: C₆H₇NO₃S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007705
Numéro CAS: 88-21-1
EINECS: 201-810-9
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité