2-Morpholinoéthylamine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
400751000 400750050 400750250
ACRO400751000EA 176 EUR InStock
ACRO400751000 ACRO400750050 ACRO400750250
2-Morpholinoéthylamine 98+%
2-Morpholinoéthylamine
Formule: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Point de fusion: 24 °C
Point d'éclair: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006182
Numéro CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité