2-Butanone-oxime 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
403331000 403330250 403330010
403331000.EA 28.1 EUR InStock
403331000. 403330250. 403330010.
2-Butanone-oxime 99%
2-Butanone-oxime
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (25 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.923 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013935
Numéro CAS: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité