Acide 3-aminobenzènesulfonique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
413711000 413712500 413710010
ACRO413711000EA 26.8 EUR InStock
ACRO413711000 ACRO413712500 ACRO413710010
Acide 3-aminobenzènesulfonique 98%
3-Aminobenzene sulphonic acid
Formule: C₆H₇NO₃S
MW: 173,19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065345
Numéro CAS: 121-47-1
EINECS: 204-473-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info product may have a purple-pink cast
Titration with NaOH ≥97.5 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité