Méthyldiphénylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
414210050 414210250
ACRO414210050EA 45.2 EUR InStock
ACRO414210050 ACRO414210250
Méthyldiphénylamine 97%
Méthyldiphénylamine
Formule: C₁₃H₁₃N
Point de fusion: –7.6 °C
Point d'éclair: >93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041900
Numéro CAS: 552-82-9
EINECS: 209-023-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6235 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité