4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
415450250 415450050
ACRO415450250EA 318 EUR InStock
ACRO415450250 ACRO415450050
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole 98%
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Formule: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Point de fusion: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010196
Numéro CAS: 29270-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité