Acide nitrique 68 - 70% dans l'eau ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
424000025 424000250 424005000 424000026 424005001
ACRO424000025EA 121 EUR InStock
ACRO424000025 ACRO424000250 ACRO424005000 ACRO424000026 ACRO424005001
Acide nitrique 68 - 70% dans l'eau ACS
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 120.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid free from suspended matter or sediment (photochemical reactions)
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 68.0 to 70.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité