Acide sulfurique 95% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
424525000.EA 31.4 EUR InStock
424525000. 424520025. 424520100. 424520026. 424525001.
Acide sulfurique 95% ACS
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,83 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Free from suspended or insoluble matter
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 95.0 to 98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.5 ppm
Ammonium (NH4) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Mercury (Hg) ≤5 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
KMnO4-reducing substance ≤2 ppm (as SO2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité