Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyltriméthylammonium hydroxyde 20% (p/p) en solution aqueuse

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

41717.ADEA 33.6 EUR InStock
41717.AD
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 20% (p/p) en solution aqueuse
Benzyltriméthylammonium hydroxyde


Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008281
Numéro CAS: 100-85-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité