Tétrabutylammonium sulfate 50% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41723.AE 41723.K4 41723.AP
41723.AEEA 66.4 EUR InStock
41723.AE 41723.K4 41723.AP
Tétrabutylammonium sulfate 50% (p/p) en solution aqueuse
Tétrabutylammonium sulfate
CAS No.: 2472-88-0 Molecular Formula: [[CH3(CH2)3]4N]2SO4 Formula Weight: 580.06 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00216632
Phase transfer catalyst, neutral pH
Formule: C₃₂H₇₂N₂O₄S
MW: 581 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C
Densité: 1.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216632
Numéro CAS: 2472-88-0
EINECS: 219-593-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité