Galène minéral d'origine naturelle, grains ∼ 1.5-4.8 mm (0.06-0.19 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42640.03 42640.06 42640.14
42640.03EA 28.7 EUR InStock
42640.03 42640.06 42640.14
Galène minéral d'origine naturelle, grains ∼ 1.5-4.8 mm (0.06-0.19 in)
Galène
Galena is used in infrared detectors, photo optic applications, slip property modifier used in friction industry for enhancing heat conduction and regulating friction coefficient, used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
  • Hardness: 2.5
  • Sp. Gr.: 7.4-7.6
CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
For grain mounts, XRD and microprobe standards, identification of unknown minerals
Formule: ̍PbS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016280
Numéro CAS: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05445
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité