2,6-Diméthylbenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14461.06EA 109 EUR InStock
A14461.06 A14461.03 A14461.14
2,6-Diméthylbenzonitrile ≥97%
2,6-Diméthylbenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 6575-13-9
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Odour: Almond-like
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1932523
MDL No.: MFCD00037166
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037166
Numéro CAS: 6575-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité