1-Propyl-2-urée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10160.22EA 470 EUR InStock
A10160.22 A10160.14 A10160.06
1-Propyl-2-urée ≥98%
1-Propyl-2-urée
Formule: C₄H₁₀N₂O
MW: 102,14 g/mol
Point de fusion: 99…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014793
Numéro CAS: 627-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité