O-Méthylbenzoine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10296.14EA 53.9 EUR InStock
A10296.14 A10296.36 A10296.22
O-Méthylbenzoine ≥97%
O-Méthylbenzoine
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point d'ébullition: 188…189 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 46…50 °C
Densité: 1,128
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008492
Numéro CAS: 3524-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité