Désoxybenzoïne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
A10580.14 A10580.22
A10580.14EA 34.1 EUR InStock
A10580.14 A10580.22
Désoxybenzoïne ≥97%
Désoxybenzoïne
Purity: 97% CAS No.: 451-40-1 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-57° Boiling Point: 319-321° Beilstein Reference: 1072876 MDL No.: MFCD00003081
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 319…321 °C
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 1.2
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003081
Numéro CAS: 451-40-1
EINECS: 207-193-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité