α-Benzoineoxime ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, α-Benzoin oxime
A10630.14 A10630.22 A10630.36
A10630.14EA 49 EUR InStock
A10630.14 A10630.22 A10630.36
α-Benzoineoxime ≥98%
α-Benzoineoxime
Purity: 98+% CAS No.: 441-38-3 Molecular Formula: C14H13NO2 Formula Weight: 227.26 Melting Point: 151-154° Beilstein Reference: 2051941 Merck Reference: 14,1094 MDL No.: MFCD00004501
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004501
Numéro CAS: 441-38-3
EINECS: 207-127-2
Merck Index: 14,1094
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité