Salicylaldéhyde-oxime ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11080.14 A11080.22 A11080.36
A11080.14EA 39 EUR InStock
A11080.14 A11080.22 A11080.36
Salicylaldéhyde-oxime ≥98%
Salicylaldéhyde-oxime
Purity: 98% CAS No.: 94-67-7 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 1859881 Merck Reference: 14,8327 MDL No.: MFCD00002120
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 55…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002120
Numéro CAS: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Merck Index: 14,8327
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité