L(+)-Citrulline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Cit-OH
A13316.09 A13316.18
A13316.09EA 48 EUR InStock
A13316.09 A13316.18
L(+)-Citrulline ≥98%
L(+)-Citrulline
Purity: 98% CAS No.: 372-75-8 Molecular Formula: C6H13N3O3 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 212-214° dec. Beilstein Reference: 6055157 Merck Reference: 14,2331 Optical Rotation: +22° (c=2 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00064397
Formule: C₆H₁₃N₃O₃
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 212…214 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064397
Numéro CAS: 372-75-8
EINECS: 206-759-6
Merck Index: 14,2331
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité