N-Oxyde de N-méthylmorpholine monohydraté 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15996.18 A15996.09 A15996.14 A15996.22
A15996.18EA 124 EUR InStock
A15996.18 A15996.09 A15996.14 A15996.22
N-Oxyde de N-méthylmorpholine monohydraté 98+%
N-Oxyde de N-méthylmorpholine monohydraté
4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate is used as a solvent to prepare cellulose fibers. It is an oxidant and involved in the catalytic OsO4 oxidation of olefins to cis-1,2-diols. It is also involved in ruthenium catalyzed oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Purity: 98+% CAS No.: 70187-32-5 Molecular Formula: C5H11NO2.H2O Formula Weight: 135.17 (117.15anhy) Melting Point: 73-76° Beilstein Reference: 5449441
Formule: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149388
Numéro CAS: 70187-32-5
EINECS: 231-391-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité