3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acid Yellow 363-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
A17527.30EA 80.5 EUR InStock
A17527.30 A17527.18 A17527.PG
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Formule: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
MW: 375,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007486
Numéro CAS: 587-98-4
Merck Index: 14,5928
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité