4-Butoxyaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17528.06 A17528.14
A17528.06EA 61.4 EUR InStock
A17528.06 A17528.14
4-Butoxyaniline ≥97%
4-Butoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 4344-55-2 Molecular Formula: C10H15NO Formula Weight: 165.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5380 Boiling Point: 84-86°/0.05mm Beilstein Reference: 2084421 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007866
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C (0.05 mmHg)
Densité: 0.992
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007866
Numéro CAS: 4344-55-2
EINECS: 224-402-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité