Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
A18288.14 A18288.22 A18288.36
A18288.14EA 54.8 EUR InStock
A18288.14 A18288.22 A18288.36
Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans) 95%
Perfluorodécahydronaphtalène
Purity: 95% CAS No.: 306-94-5 Molecular Formula: C10F18 Formula Weight: 462.10 Refractive Index: 1.3145 Melting Point: -10 to -7° Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 2067113 Merck Reference: 14,4183 MDL No.: MFCD00010626
Formule: C₁₀F₁₈
MW: 462,08 g/mol
Point d'ébullition: 141…142 °C
Point de fusion: –10…–7 °C
Densité: 1.940
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010626
Numéro CAS: 306-94-5
EINECS: 206-192-4
Merck Index: 14,4183
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité