4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18317.06EA 96.2 EUR InStock
A18317.06 A18317.03 A18317.14
4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone ≥98%
4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017002
Numéro CAS: 6322-56-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité