Galactitol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18402.14 A18402.22 A18402.36
A18402.14EA 26.1 EUR InStock
A18402.14 A18402.22 A18402.36
Galactitol ≥97%
Galactitol
Purity: 97% CAS No.: 608-66-2 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Melting Point: 187-191° Boiling Point: 275-280°/1mm Merck Reference: 14,4332 MDL No.: MFCD00064288
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Point d'ébullition: 275…280 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 187…191 °C
Densité: 1.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Merck Index: 14,4332
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité