1,3-Diphénylurée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18720.14 A18720.22
A18720.14EA 39.1 EUR InStock
A18720.14 A18720.22
1,3-Diphénylurée ≥98%
1,3-Diphénylurée
Purity: 98% CAS No.: 102-07-8 Molecular Formula: C6H5NHCONHC6H5 Formula Weight: 212.25 Melting Point: 240-244° Boiling Point: 260° dec. Merck Reference: 14,1785 MDL No.: MFCD00003017
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 260 °C (dec.)
Point de fusion: 240…244 °C
Densité: 1.239
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003017
Numéro CAS: 102-07-8
EINECS: 203-003-7
Merck Index: 14,1785
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité