Acide 3-méthyl-2-thenoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
A19194.06 A19194.14 A19194.22
A19194.06EA 44.7 EUR InStock
A19194.06 A19194.14 A19194.22
Acide 3-méthyl-2-thenoïque ≥98%
Acide 3-méthyl-2-thenoïque
Purity: 98% CAS No.: 23806-24-8 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 144-149° Beilstein Reference: 116184
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Point de fusion: 144…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005438
Numéro CAS: 23806-24-8
EINECS: 245-894-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité