2-Bromo-6-méthoxynaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19450.09 A19450.18
A19450.09EA 43.8 EUR InStock
A19450.09 A19450.18
2-Bromo-6-méthoxynaphtalène ≥98%
2-Bromo-6-méthoxynaphtalène
Purity: 98% CAS No.: 5111-65-9 Molecular Formula: C11H9BrO Formula Weight: 237.10 Melting Point: 105-110° Boiling Point: 160-164°/3mm MDL No.: MFCD00004062
Formule: C₁₁H₉BrO
Point d'ébullition: 160…164 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004062
Numéro CAS: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité