Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Diméthylamino)-6-fluorobenzonitrile 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

B20218.03EA 49.3 EUR InStock
B20218.03
2-(Diméthylamino)-6-fluorobenzonitrile 97%
2-(Diméthylamino)-6-fluorobenzonitrile


Formule: C₉H₉FN₂
Point d'ébullition: 131…135 °C (5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052221
Numéro CAS: 96994-73-9
EINECS: 000-000-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité