1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20245.06EA 129 EUR InStock
B20245.06 B20245.03
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formule: C₉H₆F₆N₂S
MW: 288,22 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041172
Numéro CAS: 175277-17-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité