Ácido 3-éthoxy-2-tenoico ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20296.03 B20296.06 B20296.14
B20296.03EA 75.2 EUR InStock
B20296.03 B20296.06 B20296.14
Ácido 3-éthoxy-2-tenoico ≥97%
Ácido 3-éthoxy-2-tenoico
Purity: 97% CAS No.: 139926-23-1 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD00205205
Formule: C₇H₈O₃S
MW: 172,2 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205205
Numéro CAS: 139926-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité