Methyl-3-ethoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20860.03EA 70.6 EUR InStock
B20860.03 B20860.06
Methyl-3-ethoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102116
Numéro CAS: 139926-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité